方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]25/D −117.7°, c = 1 in methanol(lit.)
颜色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3ccccc3[C@@](C)(N1)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m0./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
基因信息
human ... GRIN1(2902) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
一般描述
生化/生理作用
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3