About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H58N3O10P
CAS号:
分子量:
843.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
推荐产品
类型
for DNA synthesis
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
颜色
solid white to off-white
溶解性
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
相容性
configured for ABI
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI key
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
亚磷酰胺技术非常适合于以共价连接的报告蛋白结构单元、连接子、间隔物或半抗原修饰合成寡核苷酸。Sigma-Aldrich 提供广受欢迎的即用型报告蛋白和连接子用于DNA/RNA 合成机(synthesis machine)如β-氰乙基亚磷酰胺。6-荧光素亚磷酰胺是此类标记,其最大吸收波长是496纳米,最大发射波长是520纳米。6-荧光素亚磷酰胺的主要优点:
- 6-荧光素亚磷酰胺包含一个来源于6-羧基荧光素的异构体
- 采用标准合成实验方案连接寡核苷酸的5′-末端
- 荧光素结构单元上的保护基团是在标准分裂条件下去除并以浓氨水脱保护
- 由于荧光素亚磷酰胺不含DMT-基团无需脱三苯甲基步骤
- 氨水蒸发后标记的寡核苷酸可直接用于大多数应用。 如果需要进一步纯化可采用标准操作规程。
- 批次间一致的纯度和性能
- 在通过认证的ISO 9001 质量体系下生产6-荧光素亚磷酰胺可针对合成仪设定。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3