Merck
L8510
Sigma-Aldrich
(+)-长叶烯
别名:
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-三甲基-8-亚甲基三环[5.4.0.02.9]十一烷, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-十氢-4,8,8-三甲基-9-亚甲基-1,4-甲桥薁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2044263
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
沸点
254 °C/706 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChI key
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
213.8 °F - closed cup
闪点(°C)
101.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)