Merck
68790
Supelco
屈美他唑三硅氧烷
analytical standard
别名:
2-(2 H -苯并三唑-2-基)-4-甲基-6-{2-甲基-3-{1,3,3-四甲基-1- [(三甲基硅基)氧] 二硅氧烷基 } 丙基 } 苯酚, 西司他唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39N3O3Si3
分子量:
501.84
Beilstein:
11343300
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(Cc1cc(C)cc(c1O)-n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
InChI key
HUVYTMDMDZRHBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
屈美他唑三硅氧烷 (DRT) 属于亲脂性苯并三唑衍生物类化合物,常用于防晒化妆品。
应用
DRT 可用作引用标准品,通过反相超高效液相色谱 (RP-UPLC) 联合电喷雾电离-四极杆飞行时间串联质谱法 (ESI-QTOF-MS/MS) 测定
  • 药物活性成分 (API)、制剂和稳定性样品中的 DRT。
  • 通过高效液相色谱法 (HPLC) 联合紫外 (UV) 检测防晒制剂。
  • LC-UV 法测定化妆品。
  • 污水污泥样品经 QuEChERS(快速、简便、廉价、有效、耐用、安全)萃取程序和结合 MS/MS的气相色谱。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
A reliable and environmentally-friendly liquid-chromatographic method for multi-class determination of fat-soluble UV filters in cosmetic products.
Chisvert A, et al.
Analytica Chimica Acta, 790(1-2), 61-67 (2013)
A Sensitive, Stability indicating UPLC method for the identification and characterization of forced degradation products for Drometrizole Trisiloxane through MSn studies.
Babu MA, et al.
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 8(06), 065-074 (2018)
Development and optimization of a QuEChERS-GC-MS/MS methodology to analyse ultraviolet-filters and synthetic musks in sewage sludge.
Ramos S, et al.
The Science of the Total Environment, 790(1-2), 61-67 (2018)
Determination of sixteen UV filters in suncare formulations by high-performance liquid chromatography.
Schakel DJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1049(1-2), 127-130 (2004)