主要文件
L8005
Sigma-Aldrich
β-乳球蛋白 B 来源于牛奶
≥90% (PAGE)
别名:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
bovine milk
化驗
≥90% (PAGE)
形狀
powder
分子量
18,276 Da by calculation
技術
HPLC: suitable
electrophoresis: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... LGB(280838)
一般說明
β-乳球蛋白B(β-LG B)为 β-乳球蛋白同工型,是由162个氨基酸组成的小分子蛋白,分子量为18.2 kDa 最适pH为5.2。 在酪蛋白中含量高,在生牛乳中含量相对较低。β-LG 有八股 β桶状结构(A-H链)后接三转角 α螺旋和最终 β链(I链),形成二聚体的一部分。
奶牛乳汁中含有β-乳球蛋白 (BLG)。它天然存在于许多遗传变异体中,最普遍的牛变体被称为BLG A和BLG B。
應用
β-乳球蛋白用于通过等电聚焦电泳法鉴定牛奶中 κ-酪蛋白的遗传变异。
β牛乳来源乳球蛋白 B 用作:
  • 蛋白标准品,用于SDS-聚丙烯酰胺电泳,定量乳蛋白成分
  • 在校准反相高效液相色谱(HPLC)过程中,定量酪蛋白
  • 用于固定在生物传感器表面,作为校准标准品,检测生物传感器
生化/生理作用
β与β-LG A相比,-乳球蛋白B(β-LG B)对葡萄球菌的抑制作用较小。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Huaying Zhao et al.
Current protocols in protein science, 101(1), e109-e109 (2020-07-03)
Sedimentation velocity analytical ultracentrifugation is a powerful classical method to study protein self-association processes in solution based on the size-dependent macromolecular migration in the centrifugal field. This technique can elucidate the assembly scheme, measure affinities ranging from picomolar to millimolar
The beta-lactoglobulin content of bovine milk: Development and application of a biosensor immunoassay
Indyk HE, et al.
International dairy journal, 73, 68-73 (2017)
Antimicrobial activity of bovine beta-lactoglobulin against mastitis-causing bacteria
Chaneton L, et al.
Journal of Dairy Science, 94(1), 138-145 (2011)
Analysis of alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin A and B in whey protein powder, colostrum, raw milk, and infant formula by CE and LC
Ding X, et al.
Dairy science & technology, 91(2), 213-225 (2011)
Milk protein fractions strongly affect the patterns of coagulation, curd firming, and syneresis
Amalfitano N, et al.
Journal of Dairy Science, 102(4), 2903-2917 (2019)