Merck
L7275
Sigma-Aldrich
LB肉汤(Lennox)
Tablet microbial growth medium
别名:
Luria Bertani肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.85
等级
Molecular Biology
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
tablet
技术
microbiological culture: suitable
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
room temp
适用性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
一般描述
Lennox LB是一个被高度引用的用于 大肠杆菌培养的微生物生长培养基。 这种富含营养的微生物肉汤含有肽、氨基酸和低盐配方的碳水化合物。
脱水Luria-Bertani (LB)培养基称为Lennox LB,以氨基酸作为碳源。
应用
使用LB培养基(Lennox)培养大肠肝菌和 and 细菌人工染色体(BAC)。
适用于 大肠杆菌 菌株的非选择性培养,用于克隆、生产DNA质粒和生产重组蛋白。 也适用于添加适当抗生素时的选择性培养,包括需要低盐条件的抗生素,如吉欧霉素®
特点和优势
Lennox LB平板电脑提供:
  • 方便的小包装,无需称重
  • 快速准备–无需搅拌
组分
10 g/L胰蛋白胨
5克/升酵母提取物
5 g/L 氯化钠
2.2克/升惰性粘合剂
重悬
将每片1.1g片剂加入48.3毫升水中(无需搅拌)。在121℃高压灭菌20分钟。添加抗生素(如果需要)之前,请冷却。
法律信息
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fluorescence in situ hybridization of ductal lavage samples identifies malignant phenotypes from cytologically normal cells in women with breast cancer
Adduci KM, et al.
Cancer Cytopathology, 111(3), 185-191 (2007)
Simultaneous quantification of active carbon-and nitrogen-fixing communities and estimation of fixation rates using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
McInnes AS, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(21), 6750-6759 (2014)
Escherichia coli Physiology in Luria-Bertani Broth
Sezonov G, et al.
Journal of Bacteriology, 189(23), 8746-8746 (2007)
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics null
Synthesis of antibacterial surfaces by plasma grafting of zinc oxide based nanocomposites onto polypropylene
De Rancourt Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 402, 320-326 (2013)
实验方案
在从小型培养到发酵级的不同规模下培养大肠杆菌。包括了用于启动起始培养物、悬浮细胞、单一培养物和平板噬菌体M13的实验方案。
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.