主要文件
L6133
Sigma-Aldrich
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
别名:
Lichenin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
等级
practical grade
表单
powder
颜色
tan to brown
SMILES字符串
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
A glucose polysaccharide.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)