Merck
L2781
Sigma-Aldrich
碱式乙酸铅
ACS reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
CAS号:
分子量:
807.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
ACS reagent
成份
Basic lead (PbO), ≥33.0%
雜質
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
損耗
≤1.5% loss on drying, 105°
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
正離子痕跡
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
應用
food and beverages
SMILES 字串
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
InChI 密鑰
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于分析糖
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges