Merck
L1381
Sigma-Aldrich
L-α-溶血卵磷脂 来源于牛大脑
≥99%, Type V
别名:
1-酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱, L-α-Lysolecithin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
51321705
NACRES:
NA.77
描述
zwitterionic
类型
Type V
方案
≥99%
脂质类型
phospholipids
储存温度
−20°C
一般描述
L-α-溶血磷脂酰胆碱是主要的血浆脂质, 由磷脂酰胆碱衍生 ,包括甘油、基于鞘氨醇的脂质和脂肪酸。它是G蛋白偶联受体的重要细​​胞信号分子。
应用
从牛脑中提取的 L-α-溶血磷脂酰胆碱用于:
  • 通过产生溶血磷脂酰胆碱(LPC),确定巨噬细胞和单核细胞培养物中剂量依赖性高迁移率族盒1(HMGB1)的释放情况
  • 小鼠脑组织的溶血卵磷脂脱髓鞘
  • 轴突脱髓鞘
生化/生理作用
L-α-溶血磷脂酰胆碱有细胞毒性作用,在缺血和动脉粥样硬化的主动脉中含量很高。
溶血磷脂酰胆碱是氧化低密度脂蛋白的主要成分,与多种炎症反应有关,包括动脉粥样硬化。
溶血磷脂酰胆碱是氧化低密度脂蛋白的主要成分,与多种炎症反应有关,包括动脉粥样硬化。是磷脂酶 a 降解磷脂酰胆碱的产物,具有细胞溶解属性。该产品用于脱髓鞘脊髓神经元和研究髓鞘再生的过程。激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 通路,并刺激 C-jun 的转录。溶血磷脂酰胆碱在心脏缺血时蓄积,可能通过解偶联缝隙连接通讯而诱发心律失常,并通过增强心肌细胞 Na+ 负荷而增加缺血性损害。它还激活 TREK1、TREK2 和 TRAAK+ 通道。
特点和优势
该化合物在受体分类和信号转导手册的磷脂酶D 页面上有重点介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
其他说明
主要含有棕榈酸、硬脂酸和油酸。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Myelin regulatory factor drives remyelination in multiple sclerosis
Duncan GJ, et al.
Acta neuropathologica, 134(3), 403-422 (2017)
Characterization of plasma unsaturated lysophosphatidylcholines in human and rat
CROSET M, et al.
The Biochemical Journal, 345(1), 61-67 (2000)
Yuan Wang et al.
Oncotarget, 7(32), 50937-50951 (2016-07-30)
The earlier study showed that lysophosphatidylcholine (lysoPC) induced apoptosis in human coronary artery smooth muscle cells (SMCs); however, the related molecular mechanisms are not fully understood. The present study investigated how lysoPC induces apoptosis in cultured human coronary artery SMCs
Suppression of HMGB1 release by stearoyl lysophosphatidylcholine:an additional mechanism for its therapeutic effects in experimental sepsis
Chen G, et al.
Journal of Lipid Research, 46(4), 623-627 (2005)
Human induced pluripotent stem cells differentiation into oligodendrocyte progenitors and transplantation in a rat model of optic chiasm demyelination
Pouya A, et al.
PLoS ONE, 6(11), e27925-e27925 (2011)