主要文件
K4128
Sigma-Aldrich
Knudson C orchid medium Morel modification
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.72
储存温度
2-8°C
质量水平
公式变量
With the macro- and micronutrients as described by Morel (1965). Contains sucrose.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)