Merck
K2252
Sigma-Aldrich
Diethyl β-ketoadipate
别名:
β-Ketoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O5
CAS号:
分子量:
216.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter