K2144
Ko143 水合物
≥98% (HPLC), powder, BCRP inhibitor
别名:
(3S,6S,12aS)-1,2,3,4,6,7,12,12a-八氢-9-甲氧基-6-(2-甲基丙基)-1,4-二氧并吡嗪并[1',2':1,6]吡啶并[3,4- b]吲哚-3-丙酸 1,1-二甲基乙酯 水合物, Ko-143 水合物
About This Item
推荐产品
产品名称
Ko143 水合物, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
起源
GlaxoSmithKline
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](CC(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)NC4=O
InChI
1S/C26H35N3O5.H2O/c1-14(2)11-20-23-17(16-8-7-15(33-6)12-19(16)27-23)13-21-24(31)28-18(25(32)29(20)21)9-10-22(30)34-26(3,4)5;/h7-8,12,14,18,20-21,27H,9-11,13H2,1-6H3,(H,28,31);1H2/t18-,20-,21-;/m0./s1
InChI 密鑰
ZXXZDXPNJJZRDC-PSLBYKFTSA-N
應用
- 测定肿瘤微环境中 ATP 结合盒亚家族 G 成员 2 (ABCG2)、人胚肾 (HEK)-C1 和 HEK-ABCG2 的作用
- ,以抑制 ABCG2 进行微球形成测定法
- 在钙黄绿素-AM外排抑制中监测肾脏多药耐药蛋白(MRP)功能的
- 细胞活力测定
生化/生理作用
特點和優勢
儲存和穩定性
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox