Merck
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
别名:
3-Oxohexanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O5
CAS号:
分子量:
160.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3