Merck
R4033
Sigma-Aldrich
迷迭香酸
≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L.
别名:
(R)-O-(3,4-二羟基肉桂酰)-3-(3,4-二羟苯基)乳酸, 3,4-二羟基肉桂酸 ( R )-1-羧基-2-(3,4-二羟基苯基)乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16O8
CAS号:
分子量:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
Rosemarinus officinalis L.
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
white to faint beige
mp
171-175 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
迷迭香酸是一种天然存在于紫草科家族和荆芥科亚科植物中的多酚化合物。它是咖啡酸和3,4-二羟基-苯基乳酸的酯基。
應用
迷迭香酸已用于:
  • 观察其对人内皮细胞系 (EA.hy926) 的保护作用,以治疗糖尿病动脉粥样硬化
  • 测试其在 1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶(MPTP) 诱发的帕金森症(PD)模型中减轻炎症反应和激活小胶质细胞的作用
  • 测试其对多巴胺能神经元的神经保护作用
  • 测试其对精子活动性、活力和细胞内钙离子浓度的影响
  • 作为毛细管区带电泳 (CZE) 方法的参考标准品
生化/生理作用
迷迭香酸 (RosA) 是一种广受好评的药物,可用于治疗多种糖尿病病症和并发症,例如糖尿病肾病、糖尿病神经病变和糖尿病动脉粥样硬化。通过抑制疾病的发生条件,它还被认为是多种神经系统疾病(如阿尔茨海默症、帕金森症以及癫痫)的神经保护剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3