Merck
I8765
Sigma-Aldrich
IgG 来源于小鼠血清
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
别名:
小鼠 IgG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
共軛
unconjugated
等級
technical grade
化驗
≥80% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous solution
技術
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG 抗体亚型是免疫系统中含量最丰富的血清免疫球蛋白。由 B 细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体 IgG 通过胎盘转移给胎儿,胎盘对新生儿抵抗感染的免疫防御至关重要
。来自小鼠血清的 IgG 特异性识别来自小鼠的 IgG。通过分馏从正常小鼠血清中纯化小鼠 IgG。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
應用
在不需要高纯度的应用中,技术级 IgG 可作为试剂级免疫球蛋白的经济替代品。来自小鼠血清的 IgG 作为免疫组化的阴性对照,浓度为 2μg/ml。在染色质免疫沉淀试验中作为无关对照 (10μg)。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.2) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Oskar Vilhelmsson Timmermand et al.
Theranostics, 9(8), 2129-2142 (2019-06-01)
Androgen ablating drugs increase life expectancy in men with metastatic prostate cancer, but resistance inevitably develops. In a majority of these recurrent tumors, the androgen axis is reactivated in the form of increased androgen receptor (AR) expression. Targeting proteins that
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 17 (1987)
Kamil Jastrzębski et al.
Journal of cell science, 130(3), 577-589 (2016-12-17)
Platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) is a receptor tyrosine kinase which upon activation by PDGF-BB stimulates cell proliferation, migration and angiogenesis. Ligand binding induces intracellular signaling cascades but also internalization of the receptor, eventually resulting in its lysosomal degradation.
Anne L Sapiro et al.
Cell reports, 31(7), 107654-107654 (2020-05-21)
Adenosine-to-inosine RNA editing, catalyzed by adenosine deaminase acting on RNA (ADAR) enzymes, alters RNA sequences from those encoded by DNA. These editing events are dynamically regulated, but few trans regulators of ADARs are known in vivo. Here, we screen RNA-binding proteins
The Laboratory Rat (1998)