Merck
I8388
接种环
loop size 10 μL
别名:
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.21
材料
polystyrene
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
Simport L200-2A
迴圈尺寸
10 μL
顏色
color-coded yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
环光滑灵活,便于均匀划线而不损伤凝胶表面。一次性接种环不需要燃烧,因此消除了感染风险。环未校准。
包裝
包装在含 10 个环的托盘中