Merck
I4879
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O
CAS号:
分子量:
256.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-Isoleucine β-naphthylamide,
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
颜色
white to off-white
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
InChI key
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)