Merck
A5414
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸 4-甲氧基-β-萘酰胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
280.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
底物
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)