Merck
I2273
Sigma-Aldrich
3-吲哚丙烯酸
BioReagent, ≥98% (HPLC)
别名:
3-(3-吲哚基)丙烯酸, IAA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
Beilstein:
6317
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.52
等级
Molecular Biology
for molecular biology
产品线
BioReagent
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
分子量
187.19  g/mol
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3-吲哚丙烯酸(IAA)是一种用于诱导基因转录的化学物质。该表达系统要求将目的基因克隆到含有 trpE 启动子的质粒中。
应用
3-吲哚丙烯酸已被用于在大肠杆菌中诱导核糖激酶的表达。
生化/生理作用
3-吲哚丙烯酸 (IAA) 由色氨酸代谢,这种转化通过肠道菌群进行。3-吲哚丙烯酸 (IAA) 是一种用于诱导基因转录的化学物质。IAA 诱导表达系统需要将目标基因克隆到含有色氨酸启动子的质粒中。它能促进肠上皮细胞的屏障功能。IAA 也有利于抗炎反应,并被视为炎症性肠病 (IBD) 的潜在治疗方法。它还参与多种细胞过程,包括凋亡、自噬、细胞增殖和迁移。另据报道,在肿瘤细胞中,IAA 可阻碍色氨酸代谢。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification and functional analyses of differentially expressed metabolites in early stage endometrial carcinoma
Shi K, et al.
Cancer Science, 109(4), 1032-1043 (2018)
Effective induction of tryptophan promoter under glucose starvation
MIZUTANI S, et al.
J. Chem. Eng. Jpn., 21(6), 658-660 (1988)
Indoleacrylic acid produced by commensal peptostreptococcus species suppresses inflammation
Wlodarska M, et al.
Cell host & microbe, 22(1), 25-37 (2017)
High-expression vectors with multiple cloning sites for construction of trpE fusion genes: pATH vectors.
T J Koerner et al.
Methods in enzymology, 194, 477-490 (1991-01-01)
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Azad R, et al.
ScienceOpen Research (2015)