Merck
I0879
Sigma-Aldrich
肌苷 5′-三磷酸盐 三钠盐
≥95%
别名:
特发性血小板减少性紫癜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12Na3N4O14P3
CAS号:
分子量:
574.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
方案
≥95%
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H15N4O14P3.Na.H/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;
InChI key
RIERCUPIZLBNFQ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... HRAS(3265)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
肌苷 5′-三磷酸盐 (ITP) 用于各种酶和化学过程对 ATP 和 GTP 脱氨作用影响的研究。ITP 可作为研究核苷-5′ 的特异性和动力学的底物-三磷酸酶和 atp 酶。ITP 也用于研究各种 atp 酶和 gtp 酶的激活。
肌苷 5′-本文研究了三磷酸三钠盐对人外周血淋巴细胞染色体畸变率、有丝分裂率、姐妹染色单体互换 (SCE) 频率、第一分裂中期 (X1)、第二分裂中期 (X2) 和第三分裂中期 (X3) 的影响。
生化/生理作用
肌苷 5′——三磷酸盐 (ITP) 具有支持效应系统启动的能力。可阻止鸟苷 5′——三磷酸鸟苷 (GTP) 水解,由转导素 (TD) 催化。与 GTP 相比,ITP 能熟练诱导透化细胞分泌。ITP 代替 GTP 可用于呼肠孤病毒转录的起始和延伸步骤。ITP 在 G 蛋白的激活中也能取代 GTP。
制备说明
由细菌 ATP 制备
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
As to the clastogenic-, sister-chromatid exchange inducing-and cytotoxic activity of inosine triphosphate in cultures of human peripheral lymphocytes
Vormittag W and Brannath W
Mutation Research, 476(1), 71-81 (2001)
T Toyo-oka
Circulation research, 49(6), 1350-1355 (1981-12-01)
The contraction of cardiac muscle that has been treated with glycerol requires Ca2+ (pCa 8-5), when MgATP is used as a substrate. In contrast, this preparation contracts, even in the absence of Ca2+ (pCa 8-10), when ATP is replaced by
Initiation of reovirus transcription by inosine 5'-triphosphate and properties of 7-methylinosine-capped, inosine-substituted messenger ribonucleic acids
Morgan M A and Shatkin A J
Biochemistry, 19(26), 5960-5966 (1980)
Adenosine cyclic 3',5'-monophosphate dependent protein kinase: kinetic mechanism for the bovine skeletal muscle catalytic subunit.
P F Cook et al.
Biochemistry, 21(23), 5794-5799 (1982-11-09)
Functionally nonequivalent interactions of guanosine 5?-triphosphate, inosine 5?-triphosphate, and xanthosine 5?-triphosphate with the retinal G-protein, transducin, and with Gi-proteins in HL-60 leukemia cell membranes
Klinker J F and Seifert R
Biochemical Pharmacology, 54(5), 551-562 (1997)