Merck
HPA019123
Sigma-Aldrich
抗-QKI 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-Hqk, 抗-HqkI, 抗-蛋白quaking
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, mouse, rat
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
RAEIKLKRAVEEVKKLLVPAAEGEDSLKKMQLMELAILNGTYRDANIKSPALAFSLAATAQAAPRIITGPAPVLPPAALRTPTPAGPTIMPLIRQIQTAVMPNGTPHPTAAIVPPGPEAGLIYTPYEYPYTLAPATSILEYPIEPSGVL
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... QKI(9444)
一般描述
QKI(quaking)基因位于人类染色体6q26上。它属于RNA信号转导和激活(STAR)蛋白家族。QKI 含有一个RNA结合结构域(KH结构域),人脑的额叶皮质中有QKI的不同剪接变体。
免疫原
quaking重组蛋白表位信号标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
研究提示QKI(quaking)对于人脑中少突细胞的分化和突变至关重要。QKI 剪接的失调与精神分裂症有关。QKI 的小鼠同源物参与神经发育和髓鞘形成。在上皮间质转化过程中,它也控制circRNA的生成。QKI 是可变剪接(alternative splicing)的调节剂。 在肺癌细胞中,它通过调节NUMB(S171蛋白)基因的可变剪接,抑制细胞增殖。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST86699
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fernando J de Miguel et al.
Molecular oncology, 10(9), 1437-1449 (2016-08-25)
Increasing interest has been devoted in recent years to the understanding of alternative splicing in cancer. In this study, we performed a genome-wide analysis to identify cancer-associated splice variants in non-small cell lung cancer. We discovered and validated novel differences
Handong Huang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 28(2), e18068-e18068 (2023-12-02)
The role of lncRNAs in the pathogenesis of cancer, including colorectal cancer (CRC), has repeatedly been demonstrated. However, very few lncRNAs have been well annotated functionally. Our study identified a novel lncRNA upregulated in CRC, NONHSAT136151, which was correlated with
Feng-Yang Zong et al.
PLoS genetics, 10(4), e1004289-e1004289 (2014-04-12)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide. Aberrant splicing has been implicated in lung tumorigenesis. However, the functional links between splicing regulation and lung cancer are not well understood. Here we identify the RNA-binding protein QKI as
Liesbeth Backx et al.
American journal of medical genetics. Part A, 152A(2), 319-326 (2010-01-19)
Subtelomeric rearrangements involving chromosome 6q have been reported in a limited number of studies. Although the sizes are very variable, ranging from cytogenetically visible deletions to small submicroscopic deletions, a common recognizable phenotype associated with a 6q deletion could be
Stevan D Stojanović et al.
Scientific reports, 11(1), 12456-12456 (2021-06-16)
The family of RNA-binding proteins (RBP) functions as a crucial regulator of multiple biological processes and diseases. However, RBP function in the clinical setting of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is still unknown. We developed a practical in silico screening approach