Merck
HPA011741
Sigma-Aldrich
抗-NPRL3 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗- α 珠蛋白调节元件(含基因蛋白), 抗--14 基因蛋白, 抗-C16orf35, 抗-UPF0171 蛋白 C16orf35, 抗-蛋白 CGTHBA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
GDSRFSDVILATILATKSEMCGQKFELKIDNVRFVGHPTLLQHALGQISKTDPSPKREAPTMILFNVVFALRANADPSVINCLHNLSRRIATVLQHEERRCQYLTREAKLILALQDEVSAMADGNEGPQSPFHHILPKCK
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... C16orf35(8131)
免疫原
UPF0171 蛋白 C16orf35 重组蛋白表位特征标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
NPRL3(氮通透酶调节剂样 3)作为八聚体 GATOR1 复合物的亚基参与 GTP 酶激活蛋白(GAP) 活动。它通过抑制 TORC1 途径来限制氨基酸识别。在抑制 mTORC1 信号传导时,该复合物通过 Rag GTP 酶(如 RagA 或 RagB)在异二聚体位置促进 GTP 水解,随后 mTORC1 从溶酶体表面释放。据报道,该蛋白质对人 α-珠蛋白基因表达具有可诱导的增强子特性。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70208
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
A Bernet et al.
Blood, 86(3), 1202-1211 (1995-08-01)
We have examined the role of the major positive upstream regulatory element of the human alpha-globin gene locus (HS-40) in its natural chromosomal context. Using homologous recombination, HS-40 was replaced by a neo marker gene in a mouse erythroleukemia hybrid
Yanyan Cai et al.
Cancer research, 81(9), 2470-2480 (2021-03-10)
PI3Kα inhibitors have shown clinical activity in PIK3CA-mutated estrogen receptor-positive (ER+) patients with breast cancer. Using whole genome CRISPR/Cas9 sgRNA knockout screens, we identified and validated several negative regulators of mTORC1 whose loss confers resistance to PI3Kα inhibition. Among the
Ruby E Dawson et al.
Neurobiology of disease, 134, 104640-104640 (2019-10-23)
Mutations in the GAP activity toward RAGs 1 (GATOR1) complex genes (DEPDC5, NPRL2 and NPRL3) have been associated with focal epilepsy and focal cortical dysplasia (FCD). GATOR1 functions as an inhibitor of the mTORC1 signalling pathway, indicating that the downstream
Fabian M B Thöne et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 59-66 (2019-02-25)
Systematic protein localization and protein-protein interaction studies to characterize specific protein functions are most effectively performed using tag-based assays. Ideally, protein tags are introduced into a gene of interest by homologous recombination to ensure expression from endogenous control elements. However
Tianyu Zhao et al.
Nature communications, 14(1), 8464-8464 (2023-12-21)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a crucial regulator of cell growth. It senses nutrient signals and adjusts cellular metabolism accordingly. Deregulation of mTORC1 has been associated with metabolic diseases, cancer, and aging. Amino acid signals are