物種活性
human, mouse
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
GAGATNGKDKTSGENDGQKKVQEEFDIDMDAPETERAAVAIQSQFRKFQKKK
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PCP4(5121)
免疫原
浦肯野细胞蛋白 4 重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
兔抗PCP4抗体属Prestige抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
Purkinje 细胞蛋白4是一种由人类 PCP4基因编码的蛋白质,位于染色体21上,也称PEP-19。它是一种钙调蛋白(CaM)结合蛋白,有助于加速钙结合和与CaM的解离。它是正常、增生和肿瘤性人肾上腺皮质细胞中醛甾酮(aldosterone)生产的调节剂。它是Ca2+-CaM 信号传导的调节剂,在大脑有丝分裂期后的神经元中以特定模式表达。 它在Purkinje 细胞中高度表达,该细胞是小脑唯一的输出神经元。它通过分子和功能变化,有助于唐氏综合征(DS)表型的发育,在DS患者中存在于三个副本(three copies)中。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70287
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
François Mouton-Liger et al.
Neurobiology of disease, 63, 92-106 (2013-12-03)
PCP4/PEP19 is a modulator of Ca(2+)-CaM signaling. In the brain, it is expressed in a very specific pattern in postmitotic neurons. In particular, Pcp4 is highly expressed in the Purkinje cell, the sole output neuron of the cerebellum. PCP4, located
Saikat Ray et al.
Frontiers in systems neuroscience, 11, 20-20 (2017-04-27)
The parahippocampal region is organized into different areas, with the medial entorhinal cortex (MEC), presubiculum and parasubiculum prominent in spatial memory. Here, we also describe a region at the extremity of the MEC and bordering the subicular complex, the medial-most
Diego Lopez-Pigozzi et al.
eNeuro, 3(6) (2016-11-30)
Recent reports in human demonstrate a role of theta-gamma coupling in memory for spatial episodes and a lack of coupling in people experiencing temporal lobe epilepsy, but the mechanisms are unknown. Using multisite silicon probe recordings of epileptic rats engaged
Saikat Ray et al.
eLife, 5, e13343-e13343 (2016-04-03)
We investigated the structural development of superficial-layers of medial entorhinal cortex and parasubiculum in rats. The grid-layout and cholinergic-innervation of calbindin-positive pyramidal-cells in layer-2 emerged around birth while reelin-positive stellate-cells were scattered throughout development. Layer-3 and parasubiculum neurons had a
Antonio Fernández-Ruiz et al.
Neuron, 93(5), 1213-1226 (2017-03-11)
Theta-gamma phase coupling and spike timing within theta oscillations are prominent features of the hippocampus and are often related to navigation and memory. However, the mechanisms that give rise to these relationships are not well understood. Using high spatial resolution