無性繁殖
CL0639, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
同型
IgG2a
Ensembl | 人類登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SOX9(6662)
一般說明
性别决定区Y同源盒9(Sox9)是一种转录蛋白,属于高迁移率族盒类DNA结合蛋白。它定位于人类染色体17q24。
免疫原
对应于SRY(性别决定区Y)-同源盒9的重组蛋白。
序列
SQRTHIKTEQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTR
表位
如通过重叠的合成肽所确定的,可与位于肽序列SQRTHIKTEQLSPSH内的表位结合。
序列
SQRTHIKTEQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTR
表位
如通过重叠的合成肽所确定的,可与位于肽序列SQRTHIKTEQLSPSH内的表位结合。
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
性别决定区Y同源盒9(Sox9)参与人类发育过程。它有助于维持胰腺器官发生时的多能细胞。在成人组织中,Sox9调节干细胞和祖细胞。Sox9的单倍剂量不足会导致campomelic发育不良(CD),这种疾病的特征是股骨和胫骨弯曲,肩胛骨发育不良,11对肋骨,骨盆畸形,罗班序列征和畸形足。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST84775
外觀
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
SOX9 is a proliferation and stem cell factor in hepatocellular carcinoma and possess widespread prognostic significance in different cancer types.
PLoS ONE, 12(11), e0187814-e0187814 (2017)
Molecular oncology, 16(5), 1171-1183 (2021-12-18)
KRAS is a gatekeeper gene in human colorectal tumorigenesis. KRAS is 'undruggable'; hence, efforts have been diverted to inhibit downstream RAF/MEK/ERK and PI3K/Akt signaling. Nevertheless, none of these inhibitors has progressed to clinical use despite extensive trials. We examined levels
Embryonic transcription factor SOX9 drives breast cancer endocrine resistance.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2017)
Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao, 50(2), 99-107 (2022-12-10)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has affected more than 600 million people worldwide. Several organs including lung, intestine, and brain are infected by SARS-CoV-2. It has been reported that SARS-CoV-2 receptor angiotensin-converting
KRAS-specific antibody binds to KRAS protein inside colorectal adenocarcinoma cells and inhibits its localization to the plasma membrane.
Frontiers in Oncology, 13, 1036871-1036871 (2023)