human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原序列
NRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQYTLEATKSLRQK
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GRHL2(79977)
一般描述
GRHL2位于人染色体8q22.3区。
GRHL2(grainyhead-like 2,果蝇)是属于粒头家族的一种转录因子。该家族包括GRHL1、GRHL2和GRHL3。
免疫原
粒头状蛋白2同源重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
GRHL2抗体已被用于:
- 免疫组化
- 蛋白印迹
- 免疫荧光
兔抗GRHL2抗体属Prestige Antibody抗体,经 人类蛋白质图谱(HPA)计划开发验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
GRHL2基因突变与常染色体显性遗传耳聋有关。它具有肿瘤抑制作用。
GRHL2(粒状头样2,果蝇)主要参与肺上皮细胞识别、迁移、分化、重塑、修复和细胞间相互作用等细胞过程。它在上皮细胞形态发生和分化的调控中发挥重要作用。它是肝细胞癌、乳腺癌、胃癌和结直肠癌等多种癌症的预后标志物。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST86696
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Petra Liskova et al.
American journal of human genetics, 102(3), 447-459 (2018-03-03)
In a large family of Czech origin, we mapped a locus for an autosomal-dominant corneal endothelial dystrophy, posterior polymorphous corneal dystrophy 4 (PPCD4), to 8q22.3-q24.12. Whole-genome sequencing identified a unique variant (c.20+544G>T) in this locus, within an intronic regulatory region
Benjamin Cieply et al.
Cancer research, 73(20), 6299-6309 (2013-08-15)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) in carcinoma cells enhances malignant progression by promoting invasion and survival. EMT is induced by microenvironmental factors, including TGF-β and Wnt agonists, and by the E-box-binding transcription factors Twist, Snail, and ZEB. Grainyhead-like-2 (GRHL2), a member of
Diverse expression patterns of the EMT suppressor grainyhead-like 2 (GRHL 2) in normal and tumour tissues
Riethdorf S, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 138(4), 949-963 (2016)
Hitoe Nishino et al.
Cancer medicine, 6(11), 2686-2696 (2017-09-30)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) and mesenchymal-epithelial transition (MET) contribute to cancer metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). We explored the role of grainyhead-like 2 (GRHL2), a suppressor of EMT, in the progression of PDAC. Expressions of GRHL2 were assessed using
Yingjun Quan et al.
Journal of Cancer, 6(4), 342-350 (2015-03-15)
GRHL2 was implicated in regulating cancer development. Our previous study demonstrated that knockdown GRHL2 in colorectal cancer (CRC) cells inhibited cell proliferation by targeting ZEB1. It is unclear whether GRHL2 expression may have diagnostic or prognostic value in colorectal carcinoma.