Merck
HPA004176
Sigma-Aldrich
抗-RUNX1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-AML1, 抗-AMLCR1, 抗-CBFA2, 抗-PEBP2A2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
PQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFPALPSISDPRMHYPGAFTYSPTPVTSGI
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RUNX1(861)
一般描述
Runt 相关转录因子 1 (RUNX1) 是一种在造血、成骨和神经形成中起关键作用的转录因子。它是 Runt 相关转录因子 (RUNX) 的一员。它首先被鉴定为莫洛尼鼠白血病病毒增强子核心结合因子 (CBF) 和多瘤病毒增强子结合蛋白 2 (PEBP2) 的成分。该蛋白质已鉴定出三种异构型:RUNX1a、RUNX1b 和 RUNX1c。从结构上看,它由 N 端结构域的 Runt 结构域组成。
免疫原
Runt相关转录因子1重组蛋白表位标签(PrEST)
应用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质印迹(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
除了在造血、成骨和神经形成中的调节作用外,RUNX1 在肿瘤抑制和致癌活动中也起着至关重要的作用。在造血作用中,它在造血发育、造血干细胞稳态和各种血液恶性肿瘤中发挥作用。它可能对用于移植治疗的人骨髓细胞增殖产生临床病理学影响。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST84810
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jana Jandova et al.
Molecular carcinogenesis, 62(5), 598-612 (2023-02-03)
Since its initial discovery as a natural isotopologue of dihydrogen oxide (1 H2 O), extensive research has focused on the biophysical, biochemical, and pharmacological effects of deuterated water (2 H2 O [D2 O, also referred to as "heavy water"]). Using
Zhijian Li et al.
Nature communications, 12(1), 6386-6386 (2021-11-06)
A major drawback of single-cell ATAC-seq (scATAC-seq) is its sparsity, i.e., open chromatin regions with no reads due to loss of DNA material during the scATAC-seq protocol. Here, we propose scOpen, a computational method based on regularized non-negative matrix factorization
Michael O'Hare et al.
The American journal of pathology, 191(7), 1193-1208 (2021-04-25)
Pulmonary fibrosis (PF) can arise from unknown causes, as in idiopathic PF, or as a consequence of infections, including severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Current treatments for PF slow, but do not stop, disease progression. We report that
Ruma Raha-Chowdhury et al.
Journal of clinical medicine, 10(13) (2021-07-03)
Down syndrome (DS) subjects are more likely to develop the clinical features of Alzheimer's disease (AD) very early in the disease process due to the additional impact of neuroinflammation and because of activation of innate immunity. Many factors involved in
Lydie Debaize et al.
Nucleic acids research, 46(21), 11214-11228 (2018-12-01)
Runt-related transcription factor 1 (RUNX1) is a well-known master regulator of hematopoietic lineages but its mechanisms of action are still not fully understood. Here, we found that RUNX1 localizes on active chromatin together with Far Upstream Binding Protein 1 (FUBP1)