Merck
所有图片(6)
主要文件
HPA003415
Sigma-Aldrich
抗-LTBP2 兔抗
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-LTBP-2 兔抗, 抗-潜在转化生长因子 β-结合蛋白2前体 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
ERSPNLRRSSAAGEGTLARAQPPAPQSPPAPQSPPAGTLSGLSQTHPSQQHVGLSRTVRLHPTATASSQLSSNALPPGPGLEQRDGTQQAVPLEHPSSPWGLNLTEKIKKIKIVFTPTICKQTCARGHCANSCERG
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LTBP2(4053)
免疫原
潜在转化生长因子β结合蛋白2前体重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
潜在转化生长因子β结合蛋白2是人类LTBP2基因编码的蛋白,位于14q24号染色体上。它是由人包皮成纤维细胞合成的分子量为240 kDa的蛋白。应对紧张应激时,它可能负面控制fibulin-5功能,从而调节oxytalan纤维聚结的机制。该基因的突变导致原发性先天性青光眼(PCG)。其他疾病表现为继发性青光眼。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST70611
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A Morén et al.
The Journal of biological chemistry, 269(51), 32469-32478 (1994-12-23)
Latent transforming growth factor-beta (TGF-beta)-binding protein (LTBP) is a component of the latent TGF-beta complex in human platelets. LTBP is composed of two different cysteine-rich repeat sequences, i.e. epidermal growth factor (EGF)-like repeats and a repeat containing 8 cysteine residues.
Eichi Tsuruga et al.
Connective tissue research, 53(6), 521-527 (2012-07-26)
Oxytalan fibers are extracellular matrix components consisting of pure microfibrils. However, the mechanism whereby oxytalan fibers develop is not fully understood. We have previously reported that in human periodontal ligament (PDL) fibroblasts subjected to stretching stress, bundles of oxytalan fibers
Sahar Jelodari-Mamaghani et al.
Molecular vision, 19, 333-347 (2013-02-13)
To assess for the first time the possible contribution of latent transforming growth factor (TGF)-beta binding protein 2 (LTBP2), an extracellular matrix (ECM) protein that associates with fibrillin-1-containing microfibrils, to the etiology of primary open angle glaucoma (POAG) and pseudoexfoliation
Zilong Li et al.
Oncogenesis, 8(11), 66-66 (2019-11-07)
Malignant lung cancer cells are characterized by uncontrolled proliferation and migration. Aberrant lung cancer cell proliferation and migration are programmed by altered cancer transcriptome. The underlying epigenetic mechanism is unclear. Here we report that expression levels of BRG1, a chromatin