主要文件
Z258431
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Multiple head
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103814
NACRES:
NB.73
制造商/商品名称
Scientific Industries
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Complete with 6in. platform head, one microtube insert, and one 96 well plate insert.
法律信息
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)