Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA001238
Sigma-Aldrich
抗-MMP9 兔抗
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
CLG4B
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
共軛:
unconjugated
application:
IF
IHC
無性繁殖:
polyclonal
物種活性:
human
citations:
21
技術:
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP9(4318)
一般說明
基质金属蛋白酶-9(MMP-9)是促炎性锌依赖性蛋白酶,也称 92kDa明胶酶。它是由粒细胞和单核细胞分泌的。MMP-9 的活性受基因转录控制。编码它的基因位于人类染色体20q11.2-q13.1 ,具有13个外显子。
免疫原
基质金属蛋白酶9的重组蛋白
序列
PRQRQSTLVLFPGDLRTNLTDRQLAEEYLYRYGYTRVAEMRGESKSLGPALLLLQKQLSLPETGELDSATLKAMRTPRCGVPDLGRFQTFEGDLKWHHHNITYWIQNYSEDLPRAVIDDAFARAFALWSAVTPLTFTRVYSRDADI
應用
兔抗MMP9抗体可用于:
  • 免疫组化
  • 蛋白质印迹
  • 荧光免疫组化
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
基质金属蛋白酶-9(MMP-9)催化明胶和胶原蛋白的降解。研究人员已经研究过其在多发性硬化(MS)的炎症中作为生物标志物的作用。MMP9蛋白是一种锌依赖性蛋白酶,负责细胞外基质成分的降解。它也参与癌症的发病机制。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83039
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Association between four MMP-9 polymorphisms and breast cancer risk: a meta-analysis.
Zhang X, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 21(16), 1115-1115 (2015)
Julie A Bass et al.
BMC gastroenterology, 15, 129-129 (2015-10-16)
Early manifestations of pediatric inflammatory bowel disease (IBD) can be relatively nonspecific. Initial mucosal biopsies may not be conclusive, delaying the diagnosis until subsequent biopsies demonstrate typical histologic features of IBD. We hypothesized that certain inflammatory cell types may be
HDAC10 suppresses cervical cancer metastasis through inhibition of matrix metalloproteinase (MMP) 2 and 9 expression.
Song C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 13(6), M113-M113 (2013)
Local influence of high molecular polyethylene particles on heterotopic ossification.
Zeng Lin-Ru, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 13(6), 2934-2938 (2017)
Matrix metalloproteinases 2 and 9 polymorphism in patients with myeloproliferative diseases: a STROBE-compliant observational study.
Maral S, et al.
Medicine, 94(16) (2015)