human
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
DGKDFLQGPVKEELMQLLGLSKERKPSVHVVMNLPAKAIEFLSAFKWLLDGQPCSSEFLPIVHCYSFSKDANPAEDVRQRAGAVLGISLEACSSVHLVRNVAPNKEMLCITFQIPASVLYKNQTRNPENHEDPPLKR
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRMT5(57570)
免疫原
tRNA-(鸟嘌呤-N1)甲基转移酶重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
TRMT5,也称为TRM5,属于Trm5酶家族,其催化甲基从S-腺苷甲硫氨酸(AdoMet)转移至G37的N¹以合成M¹G37-tRNA(以防止核糖体移码错误)。它是真核生物和古细菌特有的。它对tRNA的K(m)值为纳摩尔的底物具有更高的亲和力。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST70507
外形
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hervé Brulé et al.
Biochemistry, 43(28), 9243-9255 (2004-07-14)
A human TRM5 cDNA has been cloned and recombinant tRNA-N(1)G37 methyltransferase was produced. The recombinant enzyme methylates the N1 position of guanosine 37 (G37) in selected tRNA transcripts utilizing S-adenosyl methionine. The effects of RNA sequence and structure on the
Thomas Christian et al.
RNA (New York, N.Y.), 19(9), 1192-1199 (2013-07-28)
Enzymes of the Trm5 family catalyze methyl transfer from S-adenosyl methionine (AdoMet) to the N¹ of G37 to synthesize m¹ G37-tRNA as a critical determinant to prevent ribosome frameshift errors. Trm5 is specific to eukaryotes and archaea, and it is
Christopher A Powell et al.
American journal of human genetics, 97(2), 319-328 (2015-07-21)
Deficiencies in respiratory-chain complexes lead to a variety of clinical phenotypes resulting from inadequate energy production by the mitochondrial oxidative phosphorylation system. Defective expression of mtDNA-encoded genes, caused by mutations in either the mitochondrial or nuclear genome, represents a rapidly