Merck
H0376
Sigma-Aldrich
3-氨基二氢噻吩-2-酮 盐酸盐
别名:
DL-2-氨基-4-巯基丁酸 1,4-硫内酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NOS · HCl
CAS号:
分子量:
153.63
Beilstein:
3689338
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)