主要文件
GN655061
Greiner MICROLON® 600 microplate
96 well, flat bottom, high binding, clear
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
物料
flat bottom
包装
pack of 40 ea
制造商/商品名称
Greiner 655061
存货情况
available only in China
尺寸
96 wells
适用性
suitable for (cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)