主要文件
GN381061
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
别名:
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Greiner 381061
存货情况
available only in China
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
化学/物理抗性
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)