包装
pack of 5 × 1 mL
制造商/商品名称
17549852
Cytiva
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些HiTrap色谱柱预装MabSelect PrismA蛋白A色谱树脂。填充柱中的这种亲和树脂已通过优化的高流量琼脂糖基质和基因工程蛋白配体进行了改进,从而可以在单克隆抗体纯化运行之间进行有效清洁。这可以满足未来单克隆抗体纯化的需求——包括许多双特异性抗体的处理。
MabSelect PrismA 增强的碱性稳定性还为使用周期性逆流色谱法进行更强大的 mAb 纯化提供了契机。使用1M NaOH进行清洁的可能性增加了连续工艺的生物负荷控制,这可能会暴露于几天或几周的补料收获中。
MabSelect PrismA 增强的碱性稳定性还为使用周期性逆流色谱法进行更强大的 mAb 纯化提供了契机。使用1M NaOH进行清洁的可能性增加了连续工艺的生物负荷控制,这可能会暴露于几天或几周的补料收获中。
特点和优势
- 与其它Protein A树脂相比,具有更高的结合能力
- 出色的碱稳定性使其能够使用0.5–1.0 M NaOH进行高效清洗和消毒
- 提供全面的供应安全保障计划,包括琼脂糖基质和Protein A配体的双重来源。
- PrismA Protein A配体还提供用于HiTrap® Fibro和HiScreen™ Fibro PrismA色谱单元,可实现mAbs的超快速纯化。
- 使用专为MabSelect™ PrismA树脂设计的PrismA ELISA试剂盒,可轻松测量Protein A的泄漏。
法律信息
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
相关内容
下游分析所用的纯化方法旨在降低样品复杂程度、去除干扰并浓缩分析物,确保获得更准确的结果。
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.