主要文件
EFHAW100M3
Millipore
EZ-Fit® Blue Funnel HAWG 100ml套件
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, multi packaging of 3 units, suitable for solid and liquid cultivation
别名:
EZ-Fit® 过滤装置,带吸收垫, EZ-Fit®过滤漏斗,过滤装置, 膜过滤装置,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
物料
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
gridded white filter
low-density polyethylene plug
mixed cellulose esters (MCE)
polystyrene cover
styrene-butadiene device
质量水平
Agency
EP
ISO
USP
无菌性
sterile; electron beam irradiated
特点
ready-to-use
制造商/商品名称
EZ-Fit®
包装
pkg of Multi packaging of 3 units
参数
100 mL sample volume
容量
100 mL
过滤器直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
孔径
0.45 μm pore size
应用
bioburden testing
cosmetics
industrial qc
water monitoring
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EZ-FIT®滤杯是一次性过滤装置,由白色网格混合纤维素酯(MCE)滤膜和带纤维素支撑垫的蓝色底座组成。 它通过避免微生物分析暴露的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
滤杯经过电子束辐照。在整个过滤过程中,通气盖会盖住样品,并且360°边缘设计可防止镊子在取膜过程中意外接触膜过滤区域,以保护样品免于污染,获得可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure特色设计让EZ-FIT®滤杯更加符合人体工学,更加便利。透明漏斗和环绕一周的液位显示方便从任意方向倒液。创新的漏斗组件设计有效防止任何漏液或样品侧漏。
蓝色款一杯两用,既可以将膜转移到琼脂平板上,也可以在过滤后添加液体培养基将装置转变为培养皿。
滤杯符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性滤杯可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®多联支架上。
应用
EZ-Fit®过滤漏斗用于液体样品的生物负荷测试,如水,工艺样品或最终产品。它旨在优化实验室工作流程,并提供快速可靠的微生物结果。
特点和优势
  • 透明漏斗可以让您从任何角度看到过滤过程
  • 借助全方位填充水平指示器,当漏斗放置在过滤支架上时,不需要转动漏斗
  • 膜基形状便于用镊子转移膜
  • 单位的设计允许单手移除漏斗
  • 这些单元是可堆叠的,节省了工作区的空间
  • 附带一个培养皿
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.