Merck
G5663
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽S-转移酶 来源于大肠杆菌
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
别名:
RX: 谷胱甘肽R-转移酶, 谷胱甘肽 S-烯醇转移酶, 谷胱甘肽 S-烷基转移酶, 谷胱甘肽 S-环氧转移酶, 谷胱甘肽 S-芳烷基转移酶, 谷胱甘肽S-芳基转移酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.53
重組細胞
expressed in E. coli
等級
for molecular biology
形狀
buffered aqueous solution
分子量
26 kDa
濃度
>0.1 mg/mL
>1 unit/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... GSTM1(2944)
一般說明
谷胱甘肽 S-转移酶(GST)催化将谷胱甘肽硫醇基团添加到合适的亲电子物种中。酶活性是基于在第二种底物的存在下结合还原型谷胱甘肽。
特異性
谷胱甘肽 S-转移酶(GST)催化将谷胱甘肽硫醇基团添加到合适的亲电子物种中。酶活性是基于在第二种底物的存在下
结合还原型谷胱甘肽。
在 ELISA 中,与抗谷胱甘肽 S-转移酶、碱性磷酸酶结合物一起使用的最低可检测水平为 0.5 μg 重组谷胱甘肽 S-转移酶。
在免疫印迹中,与抗谷胱甘肽 S 转移酶、碱性磷酸酶偶联物一起使用的最低可检测水平为 50 ng 重组 GST。
應用
来自大肠杆菌的谷胱甘肽 S-转移酶(GST)已用于制备定量通过酶联免疫吸附测定法(ELISA)产生的 GST-V5H6的标准曲线。
适用于 ELISA 和蛋白质印迹应用。
生化/生理作用
谷胱甘肽 S-转移酶(GST)催化还原型谷胱甘肽与几种底物的结合,从而导致解毒作用。它还用作转运蛋白。
警告
由于存在叠氮化钠,请查阅 SDS 获取有关危害和安全处理方法的信息。
單位定義
一个单位可在pH 6.5和25 °C下每分钟结合1.0 μmol的1-氯-2,4-二硝基苯与还原型谷胱甘肽。
外觀
GST 以含 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水的溶液形式提供。所提供的每批物料中总酶含量为 5 mg,浓度大于 0.1 mg/ml,通常为 1.0 mg/ml。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ji Qiu et al.
Methods in enzymology, 500, 151-163 (2011-09-29)
Systematic study of proteins requires the availability of thousands of proteins in functional format. However, traditional recombinant protein expression and purification methods have many drawbacks for such study at the proteome level. We have developed an innovative in situ protein
Living recombinant Saccharomyces cerevisiae secreting proteins or peptides as a new drug delivery system in the gut
Blanquet S, et al.
Journal of Biotechnology, 110(1), 37-49 (2004)
Single-step purification of polypeptides expressed in Escherichia coli as fusions with glutathione S-transferase
Smith D B and Johnson K S
Gene, 67(1), 31-40 (1988)
Clinical pathology in non-clinical toxicology testing
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology, 565-594 (2013)
Niroshan Ramachandran et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 328, 1-14 (2006-06-21)
Protein microarrays are a miniaturized format for displaying in close spatial density hundreds or thousands of purified proteins that provide a powerful platform for the high-throughput assay of protein function. The traditional method of producing them requires the high-throughput production