Merck
G2781
Sigma-Aldrich
抗谷氨酰胺合成酶 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Glutamine Synthetase Antibody, Glutamine Synthetase Antibody - Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 45 kDa
种属反应性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using rat brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain cytosolic fraction
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
一般描述
抗谷氨酰胺合成酶,由合成肽作为免疫原,在兔体内产生,所用合成肽对应于小鼠谷氨酰胺合成酶(GS)C末端并与钥孔血蓝蛋白(KLH)偶联。这一序列在人、牛、大鼠、仓鼠和猪的GS中相同,在鸡的 GS中高度保守。哺乳动物体内,GS以相同45 kDa亚基构成的八聚体形式存在。它位于各物种的神经胶质细胞中。它主要存在于大脑星形胶质细胞和视网膜穆勒(Muller)胶质细胞,支持神经元使用谷氨酸作为神经递质。GS 存在于多个大脑区域,包括海马、大脑皮层、新纹状体和小脑颗粒层,与谷氨酸受体分布密度高的部位相对应。
特异性
抗谷氨酰胺合成酶识别大鼠谷氨酰胺合成酶 (GS) (45 kDa)。免疫印迹中 GS 的染色可被 GS 免疫肽(n 端添加赖氨酸的 357-373 位氨基酸)特异性抑制。
免疫原
对应于小鼠谷氨酰胺合成酶 (GS) C 末端区域的合成肽(氨基酸 357-373。该序列在人、牛、大鼠、仓鼠和猪 GS 以及高度保留的鸡
Gs(单个氨基酸取代)。
应用
免疫印迹:用大鼠脑胞质片段提取物确定的最小工作抗体稀释度为1:10,000。
免疫组化:用福尔马林固定、石蜡包埋大鼠脑切片确定的最小工作抗体稀释度为1:10,000。
抗谷氨酰胺合成酶抗体用于通过免疫印迹和免疫组化检测和定位GS。
生化/生理作用
谷氨酰胺合成酶(GS)催化谷氨酸进行酰胺化反应形成谷氨酰胺。普遍认为,GS是大脑中的关键酶,参与神经元释放的兴奋性神经递质谷氨酸的再循环、神经递质信号的终止以及氨的脱毒过程。GS 活性是星形胶质细胞的有用标志物,同时也是视网膜重要的分化特征。GS 上调是反应性星形细胞增多症的特征,脊髓损伤后GS活性水平升高。大脑受阿尔茨海默氏病影响时,星形胶质细胞的GS表达减少,在淀粉样斑块附近尤其明显。GS在部分人类肝细胞癌中上调,表明其表达可能与肿瘤复发有关,因为表达GS的肿瘤与细胞外谷氨酰胺供应无关。
外形
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ying Zhu et al.
mBio, 8(4) (2017-08-16)
While glutamine is a nonessential amino acid that can be synthesized from glucose, some cancer cells primarily depend on glutamine for their growth, proliferation, and survival. Numerous types of cancer also depend on asparagine for cell proliferation. The underlying mechanisms
Effects of bevacizumab (Avastin) on retinal cells in organotypic culture
Kaempf S, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(7), 3164-3171 (2008)
Virawudh Soontornniyomkij et al.
Current aging science, 9(4), 301-309 (2016-04-14)
High-Fat Diet (HFD)-induced obesity may promote agerelated memory impairment via disturbances of ammonia-glutamine metabolism. We studied the effects of age and long-term HFD exposure on Glutamine Synthetase (GS) expression in the liver and hippocampus and recognition memory in mice. Adult
Primary culture of trigeminal satellite glial cells: a cell-based platform to study morphology and function of peripheral glia
Poulsen JN, et al.
International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, 6(1), 1-1 (2014)
Ala Moshiri et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(3), 1709-1718 (2017-03-23)
Small guanosine triphosphatase (GTPase) ADP-ribosylation factors (Arfs) regulate membrane traffic and actin reorganization under the control of GTPase-activating proteins (GAPs). Arap1 is an Arf-directed GAP that inhibits the trafficking of epidermal growth factor receptor (EGFR) to the early endosome, but