Merck
G2008
Sigma-Aldrich
D-Gulose
~95%, syrup
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
化驗
~95%
形狀
syrup
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O