主要文件
G1903
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
MA.01
物料
copper
描述
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
网格尺寸
600 mesh × 42 μm pitch
孔宽度
27 μm
开放区尺寸
40%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)