主要文件
G1778
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
MA.01
物料
nickel
描述
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
网格尺寸
150 mesh × 165 μm pitch
孔宽度
132 μm
开放区尺寸
64%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)