Merck
G11100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)亚磷酰胺
别名:
DMT-dG(ib)酰胺, N-(2-甲基-1-丙酮基)-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧鸟苷, 3′-[2-氰乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N2-异丁酰-5′-O-(4,4′-双甲氧基三基)-2′-脱氧鸟苷-3′-O-[O-(2-氰乙基)-N,N′-二异丙基亚磷酰胺], 鸟嘌呤核苷5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧胞-N-(2-甲基-1-丙酮基)-,3′-[2-氰乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H54N7O8P
CAS号:
分子量:
839.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
生物来源
non-animal source
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder or granules
包装
pkg of 1 × 1 kg (G111012-01)
pkg of 6 × 10 g (G111021-06)
pkg of 1 × 100 g (G111011-C02-01)
pkg of 6 × 20 g (G111020-06)
pkg of 1 × 500 g G111051-01
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核苷分析
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
InChI key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)