生物来源
synthetic (organic)
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C123H195N31O39/c1-19-64(16)97(117(186)140-74(42-58(4)5)106(175)138-78(50-94(167)168)109(178)146-96(63(14)15)122(191)154-40-24-29-87(154)115(184)144-82(54-155)110(179)149-99(66(18)157)123(192)193)147-104(173)72(32-35-92(163)164)134-111(180)83-25-20-36-150(83)90(160)53-129-101(170)76(46-67-51-127-55-130-67)137-105(174)73(41-57(2)3)136-107(176)77(49-89(126)159)139-113(182)85-27-22-39-153(85)121(190)81(47-68-52-128-56-131-68)142-114(183)86-28-23-38-152(86)120(189)80(45-61(10)11)143-118(187)98(65(17)156)148-116(185)95(62(12)13)145-108(177)75(43-59(6)7)135-102(171)70(30-33-88(125)158)133-112(181)84-26-21-37-151(84)119(188)79(44-60(8)9)141-103(172)71(31-34-91(161)162)132-100(169)69(124)48-93(165)166/h51-52,55-66,69-87,95-99,155-157H,19-50,53-54,124H2,1-18H3,(H2,125,158)(H2,126,159)(H,127,130)(H,128,131)(H,129,170)(H,132,169)(H,133,181)(H,134,180)(H,135,171)(H,136,176)(H,137,174)(H,138,175)(H,139,182)(H,140,186)(H,141,172)(H,142,183)(H,143,187)(H,144,184)(H,145,177)(H,146,178)(H,147,173)(H,148,185)(H,149,179)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,192,193)/t64-,65+,66+,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,95-,96-,97-,98-,99-/m0/s1
InChI key
NXAKDBCNODQXBZ-YSZCVPRFSA-N
基因信息
human ... FN1(2335)
Amino Acid Sequence
一般描述
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3