Merck
F4761
Sigma-Aldrich
甲酰胺
ACS reagent, ≥99.5% (GC)
别名:
C1 酰胺, 氨基甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONH2
CAS号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
等级
ACS reagent
蒸汽密度
1.55 (vs air)
蒸汽压
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
方案
≥99.5% (GC)
自燃温度
932 °F
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
甲酰胺可使核酸双螺旋不稳定,通常可以 50% 的浓度,用于需要较低杂交温度的杂交实验。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
305.6 °F
闪点(°C)
152 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)