Merck
F1375
Sigma-Aldrich
固红 ITR 盐
practical grade
别名:
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
CAS号:
分子量:
373.93
顏色索引編號:
37150
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
practical grade
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)