主要文件
EPM1190-9902
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 25 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103816
NACRES:
NB.73
物料
stainless steel
特点
dedicated
for 25 mL Erlenmeyer flasks
制造商/商品名称
Eppendorf® M1190-9902 (Global)
长度 × 宽度
40.6 cm × 30.5 cm
尺寸
40.6 cm × 30.5 cm
容量
(48 x 25 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)