主要文件
EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
物料
colorless wells
round bottom wells
无菌性
sterile
特点
green border with clear wells
包装
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
制造商/商品名称
Eppendorf® 951033707 (North America)
技术
PCR: suitable
尺寸
96 well
体积
2000 μL
工作体积
2 mL
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)