主要文件
EP6001040010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 38 x MTP (18 mm), (38 x 1) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
stainless steel
特点
(38 x 1) configuration
Holds 38 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 38 (38 x 1)
side access
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001040010 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
133 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 766 mm (30.2 in.)
容量
(max box size (mm): 86 x 128)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 MTP), Innova C760 (max. 440 MTP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)