物料
stainless steel
特点
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/2 in)
max. DWP number per rack: 14 (14 x 1)
side access
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001040110 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
容量
(max box size (mm): 86 x 128)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova C580 (max. 728 DWP), Innova C760 (max. 924 DWP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG