主要文件
EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
包裝
set of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5810751004
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL reactangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)