主要文件
CLS431123
Corning® 大体积离心管
500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 36/cs
别名:
Corning® 大体积离心管, 500 ml离心管, 大体积离心管, 离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
無菌
sterile (non-pyrogenic)
特點
RCF 6000 × g
disposable
graduations 25 ‑ 500 mL
包裝
case of 36
pack of 6
製造商/商標名
Corning 431123
參數
6000 × g max. RCF
容量
500 mL
管外徑
3.76 in.
顏色
natural
接頭
cap (Plug Seal)
適合性
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning 500 mL聚丙烯(PP)离心管适合于大体积离心
  • 支撑垫(货号CLS431124,配合500mL离心管使用)需要和该产品共同使用,除非离心机转子有适合的V型底垫
  • 高密度聚丙烯插入式密封盖
  • 最大RCF 6,000 x g
  • 管子无菌,被证明无热原
这些聚丙烯管适合大体积离心。 最大RCF是6,000 x g。聚丙烯支撑垫在离心过程中提过必须的支持,防止大容量离心管损坏。
支撑垫必须和该产品共用,除非离心机转子有适合的V型底垫。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
推薦
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)